missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dihydroxybenzophenone-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxybenzophenone-d5 |
| CAS | 91586-06-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 D5 H5 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2,4-Dihydroxybenzophenone D5 (Phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(O)cc2O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (2,4-dihydroxyphenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.248 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?