Läs mer
2,4-Dihydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880531
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880531 250 g 250g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15880531 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8186520250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 131-56-6
Smältpunkt 143°C to 146°C
Densitet 1.32 g/cm3 at 20°C
Molekylformel 2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
MDL-nummer MFCD00002277
Kvantitet 250 g
Synonym 2,4-Dihydroxybenzophenone, 2,4-Dihydroxybenzophenone
Molekylvikt (g/mol) 214.22