Läs mer
2,4-Dihydroxybensofenon, TRC
Produktkod. 30138251
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138251 1 g
30132906 100 g
30010209 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4517801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-56-6
Molekylformel C13 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Synonym Benzophenone, 2,4-dihydroxy- (8CI), (2,4-Dihydroxyphenyl)phenylmethanone, 2,4-Dihydroxybenzophenone, 4-Benzoylresorcinol, ASL 23, Aduvex 12, Advastab 48, Benzophenone 1, Benzoresorcinol, Dastib 263, Eastman inhibitor DHPB, Eversorb 10, HHB, Inhibitor DHBP, Lowilite 24, NC 011, NSC 38555, NSC 5358, Resbenzophenone, Sanduvor 3041, Seesorb 100, Sumisorb 100, Syntase 100, UF 1, UV 0, UV 12, UV 214, UV 214 (UV absorber), UV-O, Ultrafast 800, Uvasorb 20H, Uvinul 3000, Uvinul 400, Uvinul M 400, Uvistat 12, Viosorb 100, Zislizer
IUPAC-namn (2,4-dihydroxyfenyl)-fenylmetanon
LEDER Oc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dihydroxybenzophenone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Formel vikt 214.063
Procent renhet >95%