Läs mer
2',4'-Dihydroxypropiophenone, 99%
Produktkod. 11441027
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441027 25 g 25g
11451027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23414.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5792-36-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5792-36-9
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00002280
InChI-nyckel LLBBBYLDTDJMNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dihydroxypropiophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 2,4-dihydroxypropiophenone, 4-propionylresorcinol, 1-propanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, respropiophenone, resorcinol fragment, 9, acmc-209m1c, 2',4'-dihydroxy-propiophenone, 2/',4/'-dihydroxypropiophenone
PubChem CID 79856
IUPAC-namn 1-(2,4-dihydroxifenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Dihydroxypropiophenone
Smältpunkt 98°C to 101°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1238635
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.