Läs mer
2,4-Dihydroxypyridine, 97%
Produktkod. 11450074
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450074 25 g 25g
11430074 1 g 1g
11440074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13566.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 626-03-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-03-9
Molekylformel C5H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 111.1
MDL-nummer MFCD00006273
InChI-nyckel ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
PubChem CID 54696004
IUPAC-namn 4-hydroxi-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=CNC(=O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dihydroxypyridine
Smältpunkt ∼267°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 108533
Formel vikt 111.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.