Läs mer
2,4-Dihydroxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dihydroxypyridine |
| CAS | 626-03-9 |
| Molekylformel | C5 H5 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H,(H2,6,7,8) |
| LEDER | Oc1ccnc(O)c1 |
| IUPAC-namn | pyridine-2,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.1 |
| Formel vikt | 111.032 |