Läs mer
2,4-dihydroxypyrimidin-5-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 10477180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10477180 25 g Glasflaska 25g
10467180 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155200250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 23945-44-0 | C5H4N2O4 | 156,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23945-44-0
Molekylformel C5H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 156.1
MDL-nummer MFCD00149397
InChI-nyckel ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid, uracil 5-carboxylic acid, isoorotic acid, uracil-5-carboxylic acid, 5-carboxyuracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-dihydroxy-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-uracilcarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil 5-carboxylate
PubChem CID 90301
ChEBI CHEBI:17477
IUPAC-namn 2,4-dioxo-lH-pyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 283,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 25, 256
Formel vikt 156.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.