Läs mer
2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidin, TRC
Produktkod. 30369444
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30369444 1 g
1 options
Produktkod. 30369444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4546751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
CAS 39929-79-8
Molekylformel C6 H5 N3 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4(3H,7H)-dione, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol (6CI), 7-Deazaxanthine, 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-Dihydroxy-7-deazapurine
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O2/c10-5-3-1-2-7-4(3)8-6(11)9-5/h1-2H,(H3,7,8,9,10,11)
LEDER O=C1NC(=O)c2cc[nH]c2N1
IUPAC-namn 1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Formel vikt 151.0382