Läs mer
2,4-Dimethoxy-Beta-methylcinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(6-12(13)14)10-5-4-9(15-2)7-11(10)16-3/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b8-6+ |
| Formel vikt | 222.0892 |