Läs mer
2,4-dimetoxi-beta-metylcinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30386884
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386884 50 mg
30384023 100 mg
30384624 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49630050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7706-67-4
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.23
LEDER COc1ccc(\C(=C\C(=O)O)\C)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-8(6-12(13)14)10-5-4-9(15-2)7-11(10)16-3/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b8-6+
Formel vikt 222.0892