Läs mer
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Linjär formel | (CH3O)2C6H3CHO |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 166.18 |
| Procent renhet | 97% |