Läs mer
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11424244
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424244 25 g 25g
11434244 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12549.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,4-Dimetoxibensaldehyd används som ett reagens för att specifikt kvantifiera florotanniner. Det används också som en komponent i hårfärgningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4-dimetoxibensaldehyd används som ett reagens för att specifikt kvantifiera florotanniner. Det används också som en komponent i hårfärgningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i klorofrom.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-45-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00003311
InChI-nyckel LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC-namn 2,4-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kokpunkt 165°C (10 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 607989
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in chlorofrom.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.