Läs mer
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 10396270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396270 25 g Glasflaska 25g
10356320 100 g Glasflaska 100g
11914791 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10396270 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 115380250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-45-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
InChI-nyckel LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC-namn 2,4-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 68.0°C to 72.0°C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 165.0°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2C6H3CHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 08,242
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.