Läs mer
2,4-Dimethoxybenzaldoxime, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11352337
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352337 25 g 25g
11342337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09894.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31874-34-7
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.191
MDL-nummer MFCD00082783
InChI-nyckel SFDRVCQSVTYHLU-UXBLZVDNSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzaldoxime, 2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, e-n-2,4-dimethoxyphenyl methylidene hydroxylamine, benzaldehyde, 2,4-dimethoxy-, oxime, 2.4-dimethoxybenzaldoxim, e-2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, 2,4-dimethoxyphenyl hydroxyimino methane, ne-n-2,4-dimethoxyphenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 6871293
IUPAC-namn (NE)-N-[(2,4-dimethoxyphenyl)methylidene]hydroxylamine
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C=NO)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxybenzaldoxime
Smältpunkt 105°C to 108°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3198474
Formel vikt 181.19
Procent renhet 97%