Läs mer
2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11465807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465807 1 g 1g
11475807 5 g 5g
11485807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24374.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133730-34-4 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133730-34-4
Molekylformel C8H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 181.982
MDL-nummer MFCD01074590
InChI-nyckel SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2734341
IUPAC-namn (2,4-dimetoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 115°C to 120°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4744213
Formel vikt 181.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.