Läs mer
2,4-Dimetoxibensoesyra, 98 %
Produktkod. 11417717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417717 100 g 100g
11407717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16252.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 91-52-1 | C9H10O4 | 182,175 g/mol
Yttrium- och tunga lantanidkomplex syntetiseras med 2,4-dimetoxibensoesyra och termiska och spektrala egenskaper studeras. I fallet med det elektronrika aromatiska systemet är 2,4-dimetoxibensoesyra reduktionen av mellanprodukten HOBt-ester långsam och bra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Yttrium- och tunga lantanidkomplex syntetiseras med 2,4-dimetoxibensoesyra och termiska och spektrala egenskaper studeras. I fallet med det elektronrika aromatiska systemet är 2,4-dimetoxibensoesyra reduktionen av mellanprodukten HOBt-ester långsam och bra.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-52-1
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.175
MDL-nummer MFCD00002434
InChI-nyckel GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
PubChem CID 7052
IUPAC-namn 2,4-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxybenzoic acid
Smältpunkt 107 °C till 111 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 2210860
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.