Läs mer
2,4-Dimethoxybenzoic Acid 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10457870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10457870 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10457870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethoxybenzoic acid
Namnnotering 99%
CAS 91-52-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 107°C to 111°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H10O4
Linjär formel (CH3O)2C6H3CO2H
MDL-nummer MFCD00002434
Kvantitet 25 g
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
InChI-nyckel GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
IUPAC-namn 2,4-dimethoxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 182.175
PubChem CID 7052
Formel vikt 182.18
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Powder