Läs mer
2,4-dimetoxibensonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11400488
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400488 5 g 5g
11410488 25 g 25g
11420488 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24621.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4107-65-7 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4107-65-7
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.176
MDL-nummer MFCD00001786
InChI-nyckel RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxy-benzonitrile, 2,4-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem13105, acmc-1anqc, 2.4-dimethoxybenzonitril, ksc497m9f, 2,4-dimethoxybenzonitrile
PubChem CID 77750
IUPAC-namn 2,4-dimetoxibensonitril
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C#N)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxybenzonitrile
Smältpunkt 92°C to 95°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1950512
Formel vikt 163.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.