Läs mer
2,4-Dimetoxybensylamin, 98 %
Produktkod. 11476250
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476250 5 g 5g
11486250 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476250 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27140.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167,208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20781-20-8
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.208
MDL-nummer MFCD00052393
InChI-nyckel QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 597250
IUPAC-namn (2,4-dimetoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxybenzylamine
Densitet 1.113
Kokpunkt 140°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.549
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
Formel vikt 167.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.