Läs mer
2,4-Dimetoxibensylamin, TRC
Produktkod. 30369273
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30369273 100 g
1 options
Produktkod. 30369273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476460100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyloxybenzylamine
CAS 20781-20-8
Molekylformel C9 H13 N O2
Kvantitet 100 g
Synonym Benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy-, Benzylamine, 2,4-dimethoxy- (8CI), 2,4-Dimethoxybenzenemethanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 2,4-Dimethoxybenzylamine, 2,4-Dimethyloxybenzylamine, [(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
LEDER COc1ccc(CN)c(OC)c1
IUPAC-namn (2,4-dimetoxifyrenyl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Formel vikt 167.0946