Läs mer
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate, 97%
Produktkod. 11322257
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322257 1 g 1g
11332257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09762.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84370-87-6 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84370-87-6
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.175
MDL-nummer MFCD00002005
InChI-nyckel WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
PubChem CID 601637
IUPAC-namn 1-isocyanato-2,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Smältpunkt 31°C to 32°C
Kokpunkt 139°C to 141°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5475
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1106649
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 179.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.