Läs mer
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11383246
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383246 1 g 1g
11393246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12584.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33904-03-9
Molekylformel C9H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 195.236
MDL-nummer MFCD00041058
InChI-nyckel CNXSCEPTSXPBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, 2,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20aock, 2,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2.4-dimethoxybenzene, isothiocyanic acid 2,4-dimethoxyphenyl ester
PubChem CID 2736202
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Smältpunkt 51°C to 53°C
Kokpunkt 166°C to 167°C (6 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2723226
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 195.24
Procent renhet 97%