Läs mer
2,4-Dimethoxyphenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11323247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323247 5 g 5g
11313247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13784.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6496-89-5 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6496-89-5
Molekylformel C10H11O4
Molekylvikt (g/mol) 195.20
MDL-nummer MFCD00183328
InChI-nyckel ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 350555
IUPAC-namn 2-(2,4-dimetoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC=C(CC([O-])=O)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 108°C to 112°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2694132
Synonym 2,4-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzeneacetic acid, acmc-209nop, ksc497q2d, 2,4-dimethoxyphenylaceticacid, 2, 4-dimethoxyphenylacetic acid
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.