Läs mer
2,4-Dimethoxypyrimidine, 98+%
Produktkod. 11415510
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415510 5 g 5g
11405510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415510 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25799.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3551-55-1 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3551-55-1
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.142
MDL-nummer MFCD00056028
InChI-nyckel KEVRHVMWBKFGLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dimethoxy, unii-980k6dh82b, dimethoxypyrimidine, zlchem 892, pubchem7104, acmc-1adzt, 2,4-dimethoxy-pyrimidine, ksc911k2l, 2,4-dimethoxypyrimidine, kevrhvmwbkfglo-uhfffaoysa
PubChem CID 137976
IUPAC-namn 2,4-dimetoxipyrimidin
LEDER COC1=NC(=NC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethoxypyrimidine
Smältpunkt 17°C
Densitet 1.1501
Kokpunkt 204°C to 205°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.