missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dimethoxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethoxypyrimidine |
| CAS | 3551-55-1 |
| Molekylformel | C6H8N2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,4-Di-O-methyluracil, 2,6-Dimethoxypyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-9-5-3-4-7-6(8-5)10-2/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccnc(OC)n1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethoxypyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vikt | 140.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?