Läs mer
2,4-dimetyl-1,3-pentadien, 95 %
Product Code. 15477497
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15477497 25 g 25g
15467497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15477497 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35300.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1000-86-8 | C7H12 | 96,173 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1000-86-8
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.173
MDL-nummer MFCD00008903
InChI-nyckel CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66080
IUPAC-namn 2,4-dimetylpenta-1,3-dien
LEDER CC(=CC(=C)C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Densitet 0.744
Kokpunkt 94 °C till 96 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Synonym 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene, 1,1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl, acmc-20aoci, 1,3-trimethylbutadiene, 1,3-pentadiene,2,4-dimethyl, cmsunvgiwafnbg-uhfffaoysa, ch3 2c=chc ch3 =ch2, 1,3-pentadiene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
Formel vikt 96.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.