Läs mer
2,4-dimetyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612823
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10612823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11390557 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05801DA
Kemiska identifierare
CAS 53137-27-2
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.187
InChI-nyckel MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 736488
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.19
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.