Läs mer
2,4-dimetyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612823
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10612823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11390557 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05801DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 53137-27-2
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.187
InChI-nyckel MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 736488
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.19
Procent renhet 97%