Läs mer
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374802
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10374802 1 g Amber Glass Bottle 1g
10364802 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10060994 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10374802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05803DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 80466-80-4
Molekylformel C5H6ClNO2S2
Molekylvikt (g/mol) 211.678
MDL-nummer MFCD00052746
InChI-nyckel GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
IUPAC-namn 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
LEDER CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 211.69
Procent renhet 97%