Läs mer
2,4-Dimethyl-1-heptene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethyl-1-heptene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18/c1-5-6-9(4)7-8(2)3/h9H,2,5-7H2,1,3-4H3 |
| Formel vikt | 126.1409 |