Läs mer
2,4-dimetyl-1-penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410451
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410451 10 g 10g
11400451 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410451 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20002.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2213-32-3 | C7H14 | 98.189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2213-32-3
Molekylformel C7H14
Molekylvikt (g/mol) 98.189
MDL-nummer MFCD00039854
InChI-nyckel LXQPBCHJNIOMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 2,4-dimethyl, acmc-1ch0z, pentene, 2,4-dimethyl, ch3 2chch2c ch3 =ch2, 1-pentene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 16657
IUPAC-namn 2,4-dimetylpent-1-en
LEDER CC(C)CC(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-1-pentene
Densitet 0.69
Kokpunkt 81°C
Flampunkt −16°C (−27°F)
Brytningsindex 1.3995
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3295
Formel vikt 98.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.