Läs mer
2,4-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2199-51-1 |
| Molekylformel | C9H13NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, 2,4-Dimethyl-3-(ethoxycarbonyl)pyrrole, 2,4-Dimethyl-3-carbethoxypyrrole, 3-(Ethoxycarbonyl)-2,4-dimethylpyrrole, Ethyl 2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylate, NSC 13425 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-4-12-9(11)8-6(2)5-10-7(8)3/h5,10H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1c(C)c[nH]c1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
| Formel vikt | 167.0946 |