Läs mer
2,4-Dimethyl-2-methylol-1,3-dioxolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethyl-2-methylol-1,3-dioxolane |
| CAS | 53951-43-2 |
| Molekylformel | C6H12O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane-2-methanol, (2,4-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-5-3-8-6(2,4-7)9-5/h5,7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | OCC1(C)OCC(C)O1 |
| IUPAC-namn | (2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.08 |