Läs mer
2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, 99%
Produktkod. 11465347
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
Produktkod. 11465347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22701.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 66634-97-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66634-97-7
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00209505
InChI-nyckel DMHLGGQHOSTMJG-GQCTYLIASA-N
Synonym 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, unii-ki18c46dhr, 2e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, ki18c46dhr, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2e, e-2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, fema no. 3143, e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl
PubChem CID 5362565
IUPAC-namn (E)-2,4-dimethylpent-2-enoic acid
LEDER CC(C)C=C(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid
Namnnotering predominantly trans
Densitet 0.949
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 128.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.