Läs mer
2,4-dimetyl-3-etylpyrrol, 96 %
Produktkod. 10326650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10326650 25 g 25g
10102530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10326650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3850.26 SEK
    3456.65 SEK / 25g
    Save 393.61 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 517-22-6 | C8H13N | 123,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-22-6
MDL-nummer MFCD00005222
InChI-nyckel ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole, kryptopyrrole, kryptopyrrol, 3-ethyl-2,4-dimethylpyrrole, cryptopyrrole, 2,4-dimethyl-3-ethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, acmc-209kvh, 5-20-05-00099 beilstein handbook reference
PubChem CID 10600
IUPAC-namn 3-etyl-2,4-dimetyl-lH-pyrrol
LEDER CCC1=C(NC=C1C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9130g/mL, 0.913
Kokpunkt 197 °C (710,0 mmHg)
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H13N
Brytningsindex 1,4960 till 1,498
Kvantitet 25 g
Beilstein 20, I, 47
Molekylvikt (g/mol) 123.2
Formel vikt 123.2
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.