Läs mer
2,4-dimetyl-3-furaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595460
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10595460 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10422560 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595460 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65804CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 75002-34-5
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
InChI-nyckel MGSAYHDYMMHZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furaldehyde, 3-furancarbaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 21702758
IUPAC-namn 2,4-dimetylfuran-3-karbaldehyd
LEDER CC1=COC(=C1C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 124.14
Procent renhet 95%