Läs mer
2,4-dimetyl-3-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10610366
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10610366 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10240700 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10018199 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10610366 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65801DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 15058-72-7
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
InChI-nyckel JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
PubChem CID 638456
IUPAC-namn 2,4-dimetylfuran-3-karboxylsyra
LEDER CC1=COC(=C1C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%