Läs mer
2,4-dimetyl-3-furoylklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10250700
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10250700 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10411440 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10250700 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65802CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 15139-39-6
Molekylformel C7H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 158.581
InChI-nyckel NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 13019985
IUPAC-namn 2,4-dimetylfuran-3-karbonylklorid
LEDER CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 158.58
Procent renhet 90%