Läs mer
2,4-Dimethyl-3-heptanone, 99%
Produktkod. 11454297
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454297 10 g 10g
11464297 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20384.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 18641-71-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18641-71-9
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00027146
InChI-nyckel MMEXTUAHJZOQKN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29178
IUPAC-namn 2,4-dimethylheptan-3-one
LEDER CCCC(C)C(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-3-heptanone
Densitet 0.812
Kokpunkt 170°C
Flampunkt 44°C (111°F)
Odör Pleasant
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1224
Synonym 2,4-dimethyl-3-heptanone, 3-heptanone, 2,4-dimethyl, 3-heptanone,2,4-dimethyl, acmc-1ca3p
Formel vikt 142.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.