missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dimethyl-3-heptanone, 99%

Produktkod. 11464297
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464297 50 g 50g
11454297 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11464297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20384.18
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 18641-71-9 | C9H18O | 142.242 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18641-71-9
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00027146
InChI-nyckel MMEXTUAHJZOQKN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29178
IUPAC-namn 2,4-dimethylheptan-3-one
LEDER CCCC(C)C(=O)C(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-3-heptanone
Densitet 0.812
Kokpunkt 170°C
Flampunkt 44°C (111°F)
Odör Pleasant
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1224
Synonym 2,4-dimethyl-3-heptanone, 3-heptanone, 2,4-dimethyl, 3-heptanone,2,4-dimethyl, acmc-1ca3p
Formel vikt 142.24
Procent renhet 99%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.