missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dimethyl-3-heptanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethyl-3-heptanone |
| CAS | 18641-71-9 |
| Molekylformel | C9 H18 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O/c1-5-6-8(4)9(10)7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCC(C)C(=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethylheptan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.239 |
| Formel vikt | 142.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?