Läs mer
2,4-dimetyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10137752
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10137752 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10178132 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10137752 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05839CB
Kemiska identifierare
CAS 859833-13-9
Molekylformel C11H18BNO2S
Molekylvikt (g/mol) 239.14
MDL-nummer MFCD07783649
InChI-nyckel AZYDPQHPHNHZPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 2,4-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-thiazole, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 2,4-dimethyl-5-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl 1,3-thiazole
PubChem CID 18525700
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-tiazol
LEDER CC1=NC(C)=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 239.15
Procent renhet 97%