Läs mer
2,4-dimetyl-5-oxazolekarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30380679
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30380679 500 mg
1 options
Produktkod. 30380679 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476330500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid
CAS 2510-37-4
Molekylformel C6H7NO3
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2,4-dimethyloxazole
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
LEDER Cc1oc(C(=O)O)c(C)n1
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-1,3-oxazol-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 141.12
Formel vikt 141.0426