Läs mer
2,4-dimetyl-5-oxazolekarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30388588
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388588 250 mg
30380528 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30388588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476330250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid
CAS 2510-37-4
Molekylformel C6H7NO3
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2,4-dimethyloxazole
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
LEDER Cc1oc(C(=O)O)c(C)n1
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-1,3-oxazol-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 141.12
Formel vikt 141.0426