Läs mer
2,4-Dimethyl-6-nitrophenol, 98%
Produktkod. 11460688
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460688 100 g 100g
11440688 5 g 5g
11450688 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25205.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14452-34-7 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14452-34-7
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.16
MDL-nummer MFCD00191633
InChI-nyckel KJRCHILWKQLEBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84450
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-6-nitrofenol
LEDER CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethyl-6-nitrophenol
Smältpunkt 68°C to 71°C
Kvantitet 100 g
Synonym 6-nitro-2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl-6-nitro, acmc-1buww, intermediates-zcf02108, 2-nitro-4,6-dimethylphenol, ksc524c1l, phenol,2,4-dimethyl-6-nitro, 4,6-dimethyl-2-nitrophenol, 2,4-dimethyl-6-nitrophenol 2-nitro-4,6-dimethylphenol
Formel vikt 167.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.