missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 24186-78-5 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-3-6(10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | CC1=CC(=O)NC(=C1C(=O)O)C |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethyl-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?