missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dimethyl-d6-aniline HCl, CDN

Produktkod. 30314596
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314596 0.1 g
30314574 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314596 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND56840.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylaniline-D6 (dimethyl-D6) Hydrochloride
CAS 1219805-38-5
Molekylformel C8 D6 H5 N . Cl H
Kvantitet 0.1 g
Synonym 2,4-Dimethylaniline-D6 (dimethyl-D6) hydrochloride, 2,4-Di(methyl-d3)benzenamine hydrochloride, 2,4-Xylidine-d6 hydrochloride, 2,4-Di(methyl-d3)aniline hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C8H11N.ClH/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6;/h3-5 H,9H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(N)c(c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,4-bis(trideuteriomethyl)aniline;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 163.6776
Formel vikt 163.1035 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.