Läs mer
2',4'-Dimethylacetophenone, 95%
Produktkod. 11469873
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469873 250 g 250g
11449873 10 g 10g
11459873 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12992.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-74-7
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.205
MDL-nummer MFCD00003571
InChI-nyckel HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
PubChem CID 6985
IUPAC-namn 1-(2,4-dimetylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4'-Dimethylacetophenone
Densitet 0.999
Kokpunkt 227°C to 228°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 250 g
Beilstein 956772
Formel vikt 148.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.