Läs mer
2,4-dimetylanilin (2,4-Xylidin), Mikromol™
Beskrivning
2,4-dimetylanilin (2,4-Xylidin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethylaniline |
| CAS | 95-68-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Dimethylaniline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H11 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,4-Dimethylaniline, Amitraz Imp. A (BP), 2,4-Xylidine, Amitraz Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dimetylanilin |
| Visa mer |