Läs mer
2,4-dimetylanilin (2,4-Xylidin), TRC
Produktkod. 30452452
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30452452 10 g
1 options
Produktkod. 30452452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX74969010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylaniline
CAS 95-68-1
Molekylformel C8 H11 N
Kvantitet 10 g
Synonym 2,4-Xylidine (8CI), 2,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethylaniline, 2,4-Dimethylphenylamine, 2,4-Xylylamine, 4-Amino-1,3-dimethylbenzene, 4-Amino-1,3-xylene, NSC 7640, m-Xylidine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER Cc1ccc(N)c(C)c1
IUPAC-namn 2,4-dimetylanilin
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Formel vikt 121.0891