Läs mer
2,4-dimetylanilin (2,4-Xylidin), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethylaniline |
| CAS | 95-68-1 |
| Molekylformel | C8 H11 N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,4-Xylidine (8CI), 2,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethylaniline, 2,4-Dimethylphenylamine, 2,4-Xylylamine, 4-Amino-1,3-dimethylbenzene, 4-Amino-1,3-xylene, NSC 7640, m-Xylidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dimetylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.18 |
| Formel vikt | 121.0891 |